Tlačiť
5-(4-tert-Butylphenyl)-4-(4-isopropylphenyl)-1,2,4-triazole-3-thiol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR2408-1G OR2408-250MG
APOSOR2408-1GEA 928.6 EUR
APOSOR2408-1G APOSOR2408-250MG
5-(4-tert-Butylphenyl)-4-(4-isopropylphenyl)-1,2,4-triazole-3-thiol
5-(4-tert-Butylphenyl)-4-(4-isopropylphenyl)-1,2,4-triazole-3-thiol
Vzorec: C₂₁H₂₅N₃S
Teplota tavenia: 224…227 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00207958
Číslo CAS: 261761-26-6
OSN: 1325
ADR: 4.1,III