Tlačiť
2-(4-Morpholino)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Morpholinobenzoic acid
OR23383-1G OR23383-25G OR23383-5G
APOSOR23383-1GEA 99.34 EUR
APOSOR23383-1G APOSOR23383-25G APOSOR23383-5G
2-(4-Morpholino)benzoic acid
2-(4-Morpholino)benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₃
Mw: 207.226 g/mol
Teplota tavenia: 151…159 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00527976
Číslo CAS: 42106-48-9