Tlačiť
Ethyl 4-(chlorosulphonyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4-Dimethyl-5-(ethoxycarbonyl)-1H-pyrrole-3-sulphonyl chloride, 3-(Chlorosulphonyl)-2,4-dimethyl-5-(ethoxycarbonyl)-1H-pyrrole
OR23364-250MG OR23364-100MG
APOSOR23364-250MGEA 143.4 EUR
APOSOR23364-250MG APOSOR23364-100MG
Ethyl 4-(chlorosulphonyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Ethyl 4-(chlorosulphonyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₂ClNO₄S
Mw: 265.714 g/mol
Teplota tavenia: 150 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03407326
Číslo CAS: 368869-88-9
OSN: 3261
ADR: 8 III