Tlačiť
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Chlorocarbonyl)-3-methyl-5-phenylisoxazole
OR23336-1G OR23336-250MG
APOSOR23336-1GEA 54.95 EUR
APOSOR23336-1G APOSOR23336-250MG
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
3-Methyl-5-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
Vzorec: C₁₁H₈ClNO₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03086121
Číslo CAS: 91182-77-3
OSN: 3261
ADR: 8,III