Tlačiť
5-Iodo-2-phenoxypyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR23322-1G OR23322-10G
APOSOR23322-1GEA 172.48 EUR
APOSOR23322-1G APOSOR23322-10G
5-Iodo-2-phenoxypyridine
5-Iodo-2-phenoxypyridine
Vzorec: C₁₁H₈INO
Mw: 297.092 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02681952
Číslo CAS: 352018-92-9