Tlačiť
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrazole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α-Bromo-4-(1H-pyrazol-1-yl)toluene, 4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzyl bromide
OR23293-1G OR23293-5G
APOSOR23293-1GEA 208.29 EUR
APOSOR23293-1G APOSOR23293-5G
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrazole 95%
1-[4-(Bromomethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₉BrN₂
Mw: 237.096 g/mol
Teplota tavenia: 77…83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02681940
Číslo CAS: 368869-85-6
OSN: 1759
ADR: 8 III