Tlačiť
1-(4-Isothiocyanatophenyl)-1H-pyrazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(1H-Pyrazol-1-yl)phenyl isothiocyanate
OR23292-1G OR23292-250MG OR23292-500MG
APOSOR23292-1GEA 403.53 EUR
APOSOR23292-1G APOSOR23292-250MG APOSOR23292-500MG
1-(4-Isothiocyanatophenyl)-1H-pyrazole
1-(4-Isothiocyanatophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₇N₃S
Mw: 201.248 g/mol
Teplota tavenia: 97…99 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02681939
Číslo CAS: 352018-96-3
OSN: 2811
ADR: 6.1 III