Tlačiť
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-[4-(Chlorocarbonyl)phenyl]-1H-pyrazole
OR23289-1G OR23289-250MG
APOSOR23289-1GEA 251.95 EUR
APOSOR23289-1G APOSOR23289-250MG
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoyl chloride
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoyl chloride
Vzorec: C₁₀H₇ClN₂O
Mw: 206.628 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02681936
Číslo CAS: 220461-83-6
OSN: 3261
ADR: 8 III