Tlačiť
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23283-1G OR23283-250MG
APOSOR23283-1GEA 205.49 EUR
APOSOR23283-1G APOSOR23283-250MG
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
2-Phenyl-1,3-thiazole-4-carbonyl chloride
Vzorec: C₁₀H₆ClNOS
Mw: 223.679 g/mol
Teplota tavenia: 100 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02681968
Číslo CAS: 36094-04-9
OSN: 3261
ADR: 8 III