Tlačiť
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR23279-1G OR23279-5G OR23279-10G
APOSOR23279-1GEA 150.02 EUR
APOSOR23279-1G APOSOR23279-5G APOSOR23279-10G
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
5-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)thiophene-2-carboxaldehyde
Vzorec: C₉H₇NOS₂
Teplota tavenia: 130…131 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD02682090
Číslo CAS: 499770-66-0