Tlačiť
1-[(Benzyloxy)carbonyl]indoline-2-carboxylic acid 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,3-Dihydro-1H-indole-1,2-dicarboxylic acid 1-benzyl ester
OR23215-1G OR23215-5G
APOSOR23215-1GEA 83.03 EUR
APOSOR23215-1G APOSOR23215-5G
1-[(Benzyloxy)carbonyl]indoline-2-carboxylic acid 90%
1-[(Benzyloxy)carbonyl]indoline-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₇H₁₅NO₄
Teplota tavenia: 103…105 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02682032
Číslo CAS: 117483-89-3