Tlačiť
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methylamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-[4-(Aminomethyl)phenyl]thiophene, 4-(Thien-2-yl)benzylamine
OR23166-1G OR23166-25G OR23166-5G
APOSOR23166-1GEA 107.75 EUR
APOSOR23166-1G APOSOR23166-25G APOSOR23166-5G
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methylamine
[4-(Thien-2-yl)phenyl]methylamine
Vzorec: C₁₁H₁₁NS
Mw: 189.277 g/mol
Teplota tavenia: 76…77 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02682030
Číslo CAS: 203436-48-0
OSN: 3259
ADR: 8 III