Tlačiť
5-Phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Chlorocarbonyl)-5-phenyl-1,3-oxazole
OR23138-1G OR23138-250MG
APOSOR23138-1GEA 887.64 EUR
APOSOR23138-1G APOSOR23138-250MG
5-Phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
5-Phenyl-1,3-oxazole-4-carbonyl chloride
Vzorec: C₁₀H₆ClNO₂
Mw: 207.613 g/mol
Teplota tavenia: 68…70 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02681994
Číslo CAS: 337508-64-2
OSN: 3261
ADR: 8 III