Tlačiť
Piperidine-4-carbonyl chloride, N-CBZ protected
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Phenylmethyl 4-(chloroformyl)piperidine-1-carboxylate, Benzyl 4-(chlorocarbonyl)piperidine-1-carboxylate
OR23102-1G OR23102-250MG OR23102-500MG
APOSOR23102-1GEA 209.79 EUR
APOSOR23102-1G APOSOR23102-250MG APOSOR23102-500MG
Piperidine-4-carbonyl chloride, N-CBZ protected
Piperidine-4-carbonyl chloride, N-CBZ protected
Vzorec: C₁₄H₁₆ClNO₃
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02677707
Číslo CAS: 10314-99-5
OSN: 3265
ADR: 8,II