Tlačiť
5-(Aminomethyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan hydrochloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (2,3-Dihydrobenzofuran-5-yl)methanamine hydrochloride, 5-(Aminomethyl)-2,3-dihydro-1-benzofuran hydrochloride, (2,3-Dihydrobenzo[b]furan-5-yl)methylamine hydrochloride
OR22996-1G OR22996-250MG
APOSOR22996-1GEA 46.53 EUR
APOSOR22996-1G APOSOR22996-250MG
5-(Aminomethyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan hydrochloride 97%
5-(Aminomethyl)-2,3-dihydrobenzo[b]furan hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₁NO·ClH
Mw: 185.651 g/mol
Teplota tavenia: 249…250 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03659695
Číslo CAS: 635309-62-5