Tlačiť
(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)methylamine 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (5-Methyl-3-phenyl-1,2-oxazol-4-yl)methylamine, 4-(Aminomethyl)-5-methyl-3-phenylisoxazole
OR22986-1G OR22986-5G OR22986-250MG
APOSOR22986-1GEA 188.53 EUR
APOSOR22986-1G APOSOR22986-5G APOSOR22986-250MG
(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)methylamine 97%
(5-Methyl-3-phenylisoxazol-4-yl)methylamine
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O
Teplota tavenia: 66…68 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02677687
Číslo CAS: 306935-01-3
OSN: 3259
ADR: 8,III