Tlačiť
2-Aminofuran, N-BOC protected 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]furan, 2-(Boc-amino)furan, tert-Butyl (fur-2-yl)carbamate
OR22968-1G OR22968-250MG
APOSOR22968-1GEA 69.7 EUR
APOSOR22968-1G APOSOR22968-250MG
2-Aminofuran, N-BOC protected 97%
2-Aminofuran, N-BOC protected
Vzorec: C₉H₁₃NO₃
Mw: 183.204 g/mol
Teplota tavenia: 98…100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02682023
Číslo CAS: 56267-47-1