Tlačiť
4-[(4-Methoxyphenyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: tert-Butyl 4-(4-methoxyanilino)tetrahydropyridine-1-carboxylate
OR22955-1G OR22955-5G
APOSOR22955-1GEA 99.34 EUR
APOSOR22955-1G APOSOR22955-5G
4-[(4-Methoxyphenyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
4-[(4-Methoxyphenyl)amino]piperidine, N1-BOC protected
Vzorec: C₁₇H₂₆N₂O₃
Mw: 306.4 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02102341
Číslo CAS: 306934-84-9