Tlačiť
Ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-tert-Butyl 4-ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-1,4-dicarboxylate
OR2292-1G OR2292-250MG
APOSOR2292-1GEA 198.68 EUR
APOSOR2292-1G APOSOR2292-250MG
Ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Ethyl 4-(iodomethyl)piperidine-4-carboxylate, N-BOC protected
Vzorec: C₁₄H₂₄INO₄
Mw: 397.249 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09952119
Číslo CAS: 213013-98-0