Tlačiť
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(3-Formylphenyl)-1H-imidazole, 3-(1-Imidazolyl)benzaldehyde
OR2268-1G OR2268-25G OR2268-5G
APOSOR2268-1GEA 208.29 EUR
APOSOR2268-1G APOSOR2268-25G APOSOR2268-5G
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzaldehyde
3-(1H-Imidazol-1-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₈N₂O
Mw: 172.183 g/mol
Teplota tavenia: 80…81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09836178
Číslo CAS: 127404-22-2