Tlačiť
3-(2-Aminoethyl)azetidine hydrochloride, 3-BOC protected
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-butyl N-[2-(azetidin-3-yl)ethyl]carbamate hydrochloride, tert-Butyl [2-(azetidin-3-yl)ethyl]carbamate hydrochloride, tert-Butyl (2-(azetidin-3-yl)ethyl)carbamate hydrochloride
OR2246-100MG OR2246-1G
APOSOR2246-100MGEA 79.71 EUR
APOSOR2246-100MG APOSOR2246-1G
3-(2-Aminoethyl)azetidine hydrochloride, 3-BOC protected
3-(2-Aminoethyl)azetidine hydrochloride, 3-BOC protected
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂·ClH
Mw: 236.739 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09998720
Číslo CAS: 1170905-43-7