Tlačiť
9-Oxodec-2-enoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR22209-1G OR22209-250MG
APOSOR22209-1GEA 492.69 EUR
APOSOR22209-1G APOSOR22209-250MG
9-Oxodec-2-enoic acid 95%
9-Oxodec-2-enoic acid
Vzorec: C₁₀H₁₆O₃
Mw: 184.232 g/mol
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00204505
Číslo CAS: 334-20-3
OSN: 3261
ADR: 8 III