Tlačiť
3-Amino-4-hydroxy-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR22180-1G OR22180-100MG
APOSOR22180-1GEA 58.16 EUR
APOSOR22180-1G APOSOR22180-100MG
3-Amino-4-hydroxy-N,N-dimethylbenzenesulphonamide 95%
3-Amino-4-hydroxy-N,N-dimethylbenzenesulphonamide
Vzorec: C₈H₁₂N₂O₃S
Teplota tavenia: 156…160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00179913
Číslo CAS: 24962-75-2
EINECS: 246-548-6