Tlačiť
Methyl 5-chloro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Chloro-3-(methoxycarbonyl)-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-1H-pyrrole, Methyl [2-chloro-4-(methoxycarbonyl)-5-methyl-1H-pyrrol-3-yl]acetate
OR21814-1G OR21814-250MG
APOSOR21814-1GEA 435.81 EUR
APOSOR21814-1G APOSOR21814-250MG
Methyl 5-chloro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Methyl 5-chloro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₂ClNO₄
Mw: 245.66 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00179171
Číslo CAS: 77978-86-0