Tlačiť
Ethyl 3,5-dimethyl-4-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,4-Dimethyl-5-(ethoxycarbonyl)-3-ethyl-1H-pyrrole, 3,5-Dimethyl-2-(ethoxycarbonyl)-4-ethyl-1H-pyrrole
OR21807-1G OR21807-250MG
APOSOR21807-1GEA 159.02 EUR
APOSOR21807-1G APOSOR21807-250MG
Ethyl 3,5-dimethyl-4-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Ethyl 3,5-dimethyl-4-ethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₇NO₂
Mw: 195.258 g/mol
Teplota tavenia: 87…96 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00030376
Číslo CAS: 2199-47-5