Tlačiť
Methyl 4,5-dihydro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR21804-1G OR21804-5G OR21804-10G
APOSOR21804-1GEA 24.95 EUR
APOSOR21804-1G APOSOR21804-5G APOSOR21804-10G
Methyl 4,5-dihydro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylate
Methyl 4,5-dihydro-4-(2-methoxy-2-oxoethyl)-2-methyl-5-oxo-1H-pyrrole-3-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₅
Teplota tavenia: 93…94 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00173858
Číslo CAS: 77978-74-6