Tlačiť
2-[(4-Methylphenyl)thio]nicotinamide
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR21712-1G OR21712-5G
APOSOR21712-1GEA 91.33 EUR
APOSOR21712-1G APOSOR21712-5G
2-[(4-Methylphenyl)thio]nicotinamide
2-[(4-Methylphenyl)thio]nicotinamide
Vzorec: C₁₃H₁₂N₂OS
Mw: 244.312 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00052123
Číslo CAS: 175135-83-8