Tlačiť
2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-(2-Carboxyphenyl)-3-methyl-1,2,4-oxadiazole
OR2076-1G OR2076-250MG
APOSOR2076-1GEA 314.04 EUR
APOSOR2076-1G APOSOR2076-250MG
2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
2-(3-Methyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₃
Mw: 204.182 g/mol
Teplota tavenia: 151…153 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08741426
Číslo CAS: 475105-77-2
OSN: 2811
ADR: 6.1 III