Tlačiť
3-[(Pyrrolidin-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl)pyrrolidine, 1-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzyl]pyrrolidine, 3-(Pyrrolidinomethyl)phenylboronic acid, pinacol ester
OR2072-1G OR2072-250MG
APOSOR2072-1GEA 157.82 EUR
APOSOR2072-1G APOSOR2072-250MG
3-[(Pyrrolidin-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
3-[(Pyrrolidin-1-yl)methyl]benzeneboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₇H₂₆BNO₂
Mw: 287.205 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08741425
Číslo CAS: 884507-45-3
OSN: 2922
ADR: 8+6.1 III