Tlačiť
{3-[(1H-Pyrazol-1-yl)methyl]phenyl}methylamine 90%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-[(1H-Pyrazol-1-yl)methyl]benzylamine, (3-((1H-Pyrazol-1-yl)methyl)phenyl)methanamine, 1-[3-(Aminomethyl)benzyl]-1H-pyrazole
OR2065-1G OR2065-250MG
APOSOR2065-1GEA 1063.49 EUR
APOSOR2065-1G APOSOR2065-250MG
{3-[(1H-Pyrazol-1-yl)methyl]phenyl}methylamine 90%
{3-[(1H-Pyrazol-1-yl)methyl]phenyl}methylamine
Vzorec: C₁₁H₁₃N₃
Mw: 187.241 g/mol
Teplota varu: 121…124 °C (0.3 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08572164
Číslo CAS: 562803-76-3
OSN: 2735
ADR: 8 III