Tlačiť
[2-(Pyrrolidin-1-yl)pyridin-4-yl]methanol 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-[4-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl]pyrrolidine, 4-(Hydroxymethyl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pyridine
OR2058-1G OR2058-5G
APOSOR2058-1GEA 555.18 EUR
APOSOR2058-1G APOSOR2058-5G
[2-(Pyrrolidin-1-yl)pyridin-4-yl]methanol 97+%
[2-(Pyrrolidin-1-yl)pyridin-4-yl]methanol
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂O
Mw: 178.231 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08741433
Číslo CAS: 906352-65-6
OSN: 2811
ADR: 6.1 III