Tlačiť
5-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: (1H-Benzimidazol-5-yl)methanol
OR2056-1G OR2056-250MG
APOSOR2056-1GEA 290.41 EUR
APOSOR2056-1G APOSOR2056-250MG
5-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole 97%
5-(Hydroxymethyl)-1H-benzimidazole
Vzorec: C₈H₈N₂O
Mw: 148.162 g/mol
Teplota tavenia: 129…131 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08690267
Číslo CAS: 106429-29-2