Tlačiť
2-(3-Bromophenoxy)pyridine 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-3-[(pyridin-2-yl)oxy]benzene, 3-Bromophenyl pyridin-2-yl ether
OR2051-1G OR2051-250MG
APOSOR2051-1GEA 223.02 EUR
APOSOR2051-1G APOSOR2051-250MG
2-(3-Bromophenoxy)pyridine 97+%
2-(3-Bromophenoxy)pyridine
Vzorec: C₁₁H₈BrNO
Teplota tavenia: 63…64 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08741430
Číslo CAS: 92545-83-0
OSN: 2811
ADR: 6.1,III