Tlačiť
4-Propylphenylacetic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(4-Propylphenyl)acetic acid
OR2009-5G OR2009-25G OR2009-100G
APOSOR2009-5GEA 53.27 EUR
APOSOR2009-5G APOSOR2009-25G APOSOR2009-100G
4-Propylphenylacetic acid
4-Propylphenylacetic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
Mw: 178.228 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00600398
Číslo CAS: 26114-12-5