Tlačiť
5-(Methoxycarbonyl)-1H-pyrrole-3-boronic acid, pinacol ester, N-BOC protected 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-tert-Butyl 2-methyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrrole-1,2-dicarboxylate
OR20042-1G OR20042-250MG OR20042-5G
APOSOR20042-1GEA 78.11 EUR
APOSOR20042-1G APOSOR20042-250MG APOSOR20042-5G
5-(Methoxycarbonyl)-1H-pyrrole-3-boronic acid, pinacol ester, N-BOC protected 97%
5-(Methoxycarbonyl)-1H-pyrrole-3-boronic acid, pinacol ester, N-BOC protected
Vzorec: C₁₇H₂₆BNO₆
Mw: 351.202 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11855974
Číslo CAS: 942070-38-4