Tlačiť
2-Pyrimidinecarbonyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Pyrimidine-2-carbonyl chloride
OR200153-1G OR200153-250MG
APOSOR200153-1GEA 0 EUR
APOSOR200153-1G APOSOR200153-250MG
2-Pyrimidinecarbonyl chloride
2-Pyrimidinecarbonyl chloride
Vzorec: C₅H₃ClN₂O
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD18816666
Číslo CAS: 220769-83-5
OSN: 3261
ADR: 8,III