Tlačiť
2-{[(2-Ethylhexyl)oxy]carbonyl}benzoic acid 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Phthalic acid mono-2-ethylhexyl ester, Mono(2-ethylhexyl) phthalate, 2-(((2-Ethylhexyl)oxy)carbonyl)benzoic acid
OR19495-1G OR19495-5G
APOSOR19495-1GEA 68.1 EUR
APOSOR19495-1G APOSOR19495-5G
2-{[(2-Ethylhexyl)oxy]carbonyl}benzoic acid 95%
2-{[(2-Ethylhexyl)oxy]carbonyl}benzoic acid
Vzorec: C₁₆H₂₂O₄
Mw: 278.343 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00041500
Číslo CAS: 4376-20-9
EINECS: 224-477-1