Tlačiť
Methyl 4-(methoxymethyl)phenylacetate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Methoxymethyl)phenylacetic acid methyl ester
OR19481-1G OR19481-5G
APOSOR19481-1GEA 165.83 EUR
APOSOR19481-1G APOSOR19481-5G
Methyl 4-(methoxymethyl)phenylacetate
Methyl 4-(methoxymethyl)phenylacetate
Vzorec: C₁₁H₁₄O₃
Mw: 194.227 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12674804
Číslo CAS: 115414-80-7