Tlačiť
3-(Piperazin-1-yl)benzoic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-(3-Carboxyphenyl)piperazine
OR1886-1G OR1886-5G
APOSOR1886-1GEA 249.15 EUR
APOSOR1886-1G APOSOR1886-5G
3-(Piperazin-1-yl)benzoic acid 97%
3-(Piperazin-1-yl)benzoic acid
Vzorec: C₁₁H₁₄N₂O₂
Mw: 206.241 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03444416
Číslo CAS: 446831-28-3