Tlačiť
(4R)-2,2-Dioxido-4-methyl-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR18837-1G OR18837-5G OR18837-25G
APOSOR18837-1GEA 58.16 EUR
APOSOR18837-1G APOSOR18837-5G APOSOR18837-25G
(4R)-2,2-Dioxido-4-methyl-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected 95+%
(4R)-2,2-Dioxido-4-methyl-1,2,3-oxathiazolidine, N-BOC protected
Vzorec: C₈H₁₅NO₅S
Teplota tavenia: 121…124 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09864994
Číslo CAS: 454248-53-4