Tlačiť
3-Acetoxy-4-methoxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-(3-Acetoxy-4-methoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl acetate
OR18613-1G OR18613-250MG
APOSOR18613-1GEA 92.93 EUR
APOSOR18613-1G APOSOR18613-250MG
3-Acetoxy-4-methoxybenzeneboronic acid, pinacol ester
3-Acetoxy-4-methoxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₂₁BO₅
Mw: 292.135 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06795645
Číslo CAS: 917757-44-9