Tlačiť
Methyl 2-hydroxy-4-nitrobenzoate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-nitrosalicylate, 3-Hydroxy-4-(methoxycarbonyl)nitrobenzene
OR18576-1G OR18576-250MG OR18576-5G
APOSOR18576-1GEA 155.02 EUR
APOSOR18576-1G APOSOR18576-250MG APOSOR18576-5G
Methyl 2-hydroxy-4-nitrobenzoate
Methyl 2-hydroxy-4-nitrobenzoate
Vzorec: C₈H₇NO₅
Mw: 197.145 g/mol
Teplota tavenia: 101…102 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11041295
Číslo CAS: 13684-28-1