Tlačiť
3-Chloro-5-nitroaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Amino-5-chloronitrobenzene
OR18564-10G OR18564-1G OR18564-5G
APOSOR18564-10GEA 416.77 EUR
APOSOR18564-10G APOSOR18564-1G APOSOR18564-5G
3-Chloro-5-nitroaniline 98%
3-Chloro-5-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₂
Teplota tavenia: 131…134 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01009865
Číslo CAS: 5344-44-5