Tlačiť
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Formylbenzyl alcohol, (4-Formylphenyl)methanol
OR18563-1G OR18563-5G
APOSOR18563-1GEA 79.82 EUR
APOSOR18563-1G APOSOR18563-5G
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde
4-(Hydroxymethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₈H₈O₂
Mw: 136.148 g/mol
Teplota tavenia: 43…44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11870191
Číslo CAS: 52010-97-6