Tlačiť
Furan-2-aldoxime
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Furan-2-carboxaldehyde oxime, 2-Furaldehyde oxime
OR18402-1G OR18402-5G OR18402-250MG
APOSOR18402-1GEA 41.66 EUR
APOSOR18402-1G APOSOR18402-5G APOSOR18402-250MG
Furan-2-aldoxime
Furan-2-aldoxime
Vzorec: C₅H₅NO₂
Mw: 111.099 g/mol
Teplota tavenia: 78…80 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08445568
Číslo CAS: 1121-47-7