Tlačiť
4-(Thiomorpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR183528-1G OR183528-250MG
APOSOR183528-1GEA 745.84 EUR
APOSOR183528-1G APOSOR183528-250MG
4-(Thiomorpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
4-(Thiomorpholin-4-yl)benzene-1,2-diamine
Vzorec: C₁₀H₁₅N₃S
Mw: 209.311 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 1696692-81-5