Tlačiť
4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR183527-1G OR183527-250MG
APOSOR183527-1GEA 692.97 EUR
APOSOR183527-1G APOSOR183527-250MG
4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzene-1,2-diamine
4-(4-Benzylpiperazin-1-yl)benzene-1,2-diamine
Vzorec: C₁₇H₂₂N₄
Mw: 282.383 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo CAS: 124802-85-3