Tlačiť
Methyl 3-amino-7-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Methyl 3-amino-7-chlorobenzo[b]thiophene-2-carboxylate
OR183426-1G OR183426-250MG
APOSOR183426-1GEA 456.48 EUR
APOSOR183426-1G APOSOR183426-250MG
Methyl 3-amino-7-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Methyl 3-amino-7-chlorobenzothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈ClNO₂S
Mw: 241.694 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD25960235
Číslo CAS: 181283-33-0