Tlačiť
4-Methyl-2-thio-1,3-thiazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Methyl-2-sulphanyl-1,3-thiazole, 4-Methyl-1,3-thiazole-2-thiol, 2-Mercapto-4-methyl-1,3-thiazole
OR18300-100G OR18300-25G
APOSOR18300-100GEA 124.75 EUR
APOSOR18300-100G APOSOR18300-25G
4-Methyl-2-thio-1,3-thiazole 97%
4-Methyl-2-thio-1,3-thiazole
Vzorec: C₄H₅NS₂
Teplota tavenia: 86…89 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00798571
Číslo CAS: 5685-06-3