Tlačiť
5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-4-methylthiazole
OR18109-1G OR18109-250MG OR18109-5G
APOSOR18109-1GEA 66.49 EUR
APOSOR18109-1G APOSOR18109-250MG APOSOR18109-5G
5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
5-Bromo-4-methyl-1,3-thiazole
Vzorec: C₄H₄BrNS
Mw: 178.05 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD12026322
Číslo CAS: 111600-83-0